Learn More
Fisherbrand™ Plateforme dédiée
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x flacons de 125 ml
4 Microplaques
5 flacons de 500 ml
8 flacons de 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité | 5 flacons de 500 ml |
| Type de produit | Plateforme dédiée |
| Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Mini incubateur à agitation |
| Nbre de positions | 5 |