Learn More
Borer Chemie™ deconex 25 ORGANACID
Détergent et neutralisant pour les laveurs de laboratoire. Raccourcit les phases de rinçage et réduit la quantité d'eau. deconex 25 ORGANACID sans phosphates convient aux labos eau et environnement. Prélavage contre résidus solubles dans l'acide.
Marque: Borer Chemie™ 502100.00-K10R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Neutralisateur et nettoyant pour une utilisation automatisée
- solution écologique sans phosphates ni tensioactifs
- neutralise les résidus alcalins entraînés
- réduit les phases de rinçage
- réduit la consommation d'eau de rinçage
- concentration typique d'application : 3 mL/L
- Excellente compatibilité avec les matériaux, également avec l'aluminium
- peut être rincé sans laisser de résidus
- également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles dans l'acide
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Acide organique | |
Canister | |
1 x 10 kg | |
8,5 L | |
10 kg |
env. 2,6 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
2,2 gal. | |
22 lb. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- deconex 25 ORGANACID
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: citric aicd