Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Écologique, application universelle en autolaveur pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. Sans phosphates, tensioactifs ni chlore, deconex 22 HPF-x présente une performance excellente. Rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé.
Marque: Borer Chemie™ 516900.00-KK5W
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 1310-58-3 Poids : 6.00000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : I
Description
- Concentré pour le nettoyage automatisé
- solution écologique sans phosphates et tensioactifs
- sans chlore, EDTA ou NTA
- haut rendement, concentration typique : 5-10 mL/L
- large spectre de nettoyage, contre les résidus tenaces
- performance puissante grâce à une grande capacité de dispersion
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion, agents séquestrants | |
Bidon | |
1 x 6 kg | |
4,6 L | |
6 kg |
env. 12,5 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
1,2 gal. | |
13.2 lb. |
Sécurité et traitement
- deconex 22 HPF-x
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,dipotassium trioxosilicate