Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Détergent liquide concentré pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire. Contient du chlore actif. deconex 11 UNIVERSAL convient à l'utilisation dans les bains d'immersion et d'ultrasons. Remplace entièrement l'acide chromosulfurique.
Marque: Borer Chemie™ 500100.00-K05W
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Concentré pour le nettoyage manuel
- économique, concentration typique : 20-50 mL/L
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- contient du chlore actif
- sans EDTA et NTA
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Alcalis, tensioactifs, agent inorganique chloré | |
Bidon | |
1 x 5 kg | |
4,5 L | |
5 kg |
env. 11,6 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
1,2 gal. | |
11 lb. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- deconex 11 UNIVERSAL
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.