Learn More
Decon™ Decomatic
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
10L
Description
Biodégradable, sans phosphate, sans enzyme et sans chlore, adapté aux machines à laver automatiques
Biodégradable, sans phosphate, sans enzyme et sans chlore, adapté aux machines à laver automatiques. En empêchant le dépôt de chaux et de sels sur le contenu et les pièces de la machine, il minimise la corrosion et l’usure des joints, des pompes, des portoirs et des surfaces en acier inoxydable, offrant ainsi des performances plus efficaces et une durée de vie plus longue pour la machine. Ne convient pas aux métaux non ferreux (notamment l’Al et le Zn) ou au PC. Idéal pour une utilisation sur la verrerie et l’équipement dans les laboratoires médicaux, pharmaceutiques, de recherche, éducatifs, scientifiques et industriels.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | >13 |
| Aspect | Ambré |
| Composition | Phosphate, sans enzymes, sans chlore |
| Viscosité | 2,28 cps à 20°C |
| Volume (métrique) | 10 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DECON DECOMATIC
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- MIXTURE LIST-Contient: NaOH