Learn More
Thermo Scientific™ Décapsuleur 500
Décapsulation et encapsulation automatisées de tubes à bouchons vissés Thermo Scientific dans des racks ANSI avec la technologie Quick Switch pour les laboratoires à débit moyen à élevé.
Marque: Thermo Scientific™ 4118-101
Description
Bénéficiez d’un bouchage et d’un débouchage automatisés des tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Thermo Scientific™ Nunc™ à bouchon à vis dans des racks ANSI grâce au décapsuleur Thermo Scientific 500™.La technologie Quick Switch permet aux chercheurs qui utilisent des tubes Matrix et Nunc de basculer de façon transparente entre les bouchons et les racks avec un commutateur rapide des adaptateurs de bouchons.Le décapsuleur est conçu par des experts pour assurer l’efficacité du flux de travail. Il ne nécessite pas d’espaceurs lors de la commutation entre les racks Matrix et Nunc. Il permet le positionnement vertical et horizontal des racks avec une décapsulation ligne par ligne pour toute préférence de flux de travail.La déboucheuse Decapper 550 comprend un lecteur de code-barres intégré, éliminant ainsi le besoin d’instruments supplémentaires.
- Bouchez et débouchez les bouchons Matrix et Nunc, dans des portoirs au format 96 ou 48, avec le même instrument en remplaçant les adaptateurs de bouchons dans la tête de l’unité, ce qui élimine le besoin d’un autre décapsuleur
- Le changement d’adaptateur est une manipulation manuelle rapide et aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire
- Le plateau rotatif permet une orientation facile des portoirs pour le pipetage ou l’accès robotique
- Aucun espaceur n’est nécessaire pour des hauteurs variables entre les portoirs et les tubes Matrix et Nunc
- Réglage spécial Row Loop Mode conçu pour permettre le pipetage manuel dans le processus de décapsulation.
- Le mode sécurisé permet un filetage optimal pendant le bouchage, de sorte que les filetages ne se croisent pas, ce qui conduirait à un bouchage non sécurisé
- La tête du décapsuleur est facilement retirée à des fins de maintenance et d’entretien
- L’interface utilisateur graphique accélère l’apprentissage. Elle est intuitive pour tous les types d’utilisateurs
- Programmez directement sur l’écran tactile, aucun PC n’est nécessaire pour programmer le débouchage
- Positionnement flexible de l’écran pour adapter le flux de travail
- Les données de l’instrument peuvent être exportées pour le dépannage dans le cadre d’une assistance technique à distance
- La tête amovible peut être réparée ou échangée sans expédier toute l’unité ou sans organiser d’entretien sur le terrain
Compliance
Déclaration de conformité
Prestations de service
La garantie limitée à 12 mois de Thermo Fisher Scientific™ s’applique.Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Spécification
Tubes à bouchon vissé Matrix (0,5 ml) | |
Accessoires | |
Kit d’adaptation pour 96 tubes 2D à bouchon vissé Matrix |
Décapsuleur 500/550 | |
Format 96 |