Learn More
Décane, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104913
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 ml
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Décane, > -99,0 %, C10H22, numéro CAS-124-18-5, ccris 653, décane, étalon analytique, hydrure de décyle, dsstox_cid_4913, dsstox_gsid_24913, dsstox_rid_77577, hsdb 63, n-décane, nonane, méthyle, unii-nk85062oiy, 2,5 L, 99 % et plus, 01, 168, CHEBI:41808, incolore, 0,7350 g/ml, 204-686-4, 142,28, pure, danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-18-5
Formule moléculaire C10H22
Poids moléculaire (g/mol) 142.286
Numéro MDL MFCD00008954
Clé InChI DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
CID PubChem 15600
ChEBI CHEBI:41808
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Decane
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore
Densité 0.7350g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CH3
Indice de réfraction 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 168
Poids de la formule 142.28
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.