Learn More
Thermo Scientific™ Laine de verre désactivée
Conditionnez les inserts de port d’injection GC avec de la laine de verre désactivée pour une bonne homogénéisation, une volatilisation des composés à point d’ébullition élevé et une contamination minimale des colonnes.
75.60€
Spécification
Matériau de remplissage | Laine de verre désactivée |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Inserts GC |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11567781
|
Thermo Scientific™
60180-785 |
Laine de verre désactivée 10 g |
75.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Conditionnez les inserts de port d’injection GC avec de la laine de verre désactivée Thermo Scientific™ pour une bonne homogénéisation et une volatilisation des composés à point d’ébullition élevé dans l’insert. La laine de verre sert de barrière pour empêcher les composés de matrice d’échantillons non volatils et les particules de septa d’entrer dans les colonnes GC, ce qui minimise la contamination et augmente la précision et la reproductibilité.
Spécification
Laine de verre désactivée | |
Inserts GC |