Learn More
Thermo Fisher Scientific DDM/CHS Solution (10:1)
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
Descripción
- Solution prête à l’emploi pour la solubilisation des protéines membranaires tout en conservant l’intégrité et l’activité structurelles
- La solution préformulée stable contient un mélange de dodécyl-β-D-maltoside (DDM) (100 mg/ml) et d’hémisuccinate de cholestéryle (CHS) (10 mg/ml) dans de l’eau déionisée avec des concentrations finales de 10 % et 1 %, respectivement
- Les concentrations de travail typiques sont 1 % de DDM/0,1 % de CHS pour l’extraction des protéines et 0,1 % de DDM/0,01 % de CHS pour la purification des protéines
Caractéristiques de la solution DDM/CHS :
- Formulation liquide prête à l’emploi
- Mélange de détergent non ionique, DDM, avec doubles propriétés hydrophobes/hydrophile et de détergent anionique, CHS, qui facilite la stabilisation de grandes vésicules unilamellaires
- Les micelles DDM/CHS facilitent la solubilisation des protéines membranaires tout en préservant la structure et la fonction
- Convient à la solubilisation et à la stabilisation des protéines pour une analyse cryo-EM à particules simples
Propriétés du DDM :
- Formule moléculaire :C24H46O11
- Poids moléculaire :510,6 g/mol
- Classe de détergent :Non ionique
- Poids moléculaire micellaire :50 000 g
- Concentration micellaire critique (CMC) :0,17 mM (0,009 % p/v) dans l’eau ; 0,12 mM (0,006 % p/v) dans 0,2 M de NaCl
Propriétés du CHS :
- Formule moléculaire :C31H50O4· C4H11NO3
- Poids moléculaire :607,9 g/mol
- Détergent :Anionique ionisable
- Fonction :Stabilise les grandes vésicules unilamellaires
Especificaciones
Especificaciones
| Forme | Liquide |
| Quantité | 10 x 1 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido