Learn More
VACUUBRAND™ Vacuomètre DCP 3000
Le DCP 3000 est un vacuomètre exceptionnel pour un vide grossier et fin
Marque:  VACUUBRAND™ 20636155
652.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11901002
  • 785.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Le DCP 3000 est un vacuomètre exceptionnel pour un vide grossier et fin.Un grand écran lumineux affiche les valeurs mesurées de tous les capteurs en tournant simplement un bouton.Le capteur de vide VSK 3000 avec membrane en céramique effectue la mesure à partir de la pression atmosphérique jusqu'à 0,1 mbar.Il affiche une pression absolue indépendante du type de gaz, est très résistant à la corrosion et présente une précision exceptionnelle et une stabilité à long terme.La connexion simultanée de huit capteurs de vide maximum permet une mesure flexible sur place.Le DCP 3000 communique avec des composants externes via le système de bus numérique VACUU·BUS™.Il se caractérise par une configuration entièrement automatique, des raccords de fiche unifiés et des longueurs de câble pouvant atteindre 30 m. En outre, le DCP 3000 offre des mesures de pression relative (VSK 3000 comme référence) et une fonction d'enregistreur de données pour un maximum de 32 000 valeurs de données.
Remarque :
Le capteur n'est pas inclus ; vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vacuomètre
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Vacuomètre DCP 3000 > Vacuomètre