Learn More
BINDER™ Kit d’enregistreur de données
Le kit d’enregistreur de données BINDER™ est conçu pour être utilisé pour l’enregistrement continu de la température et de l’humidité avec une variété de chambres et d’incubateurs.
Marque: BINDER™ 8012-0717
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de stockage : 64 000 valeurs
- Intervalle de mesure : 1 s à 3 heures
- Certificat d’étalonnage
- Conditions ambiantes : -35°C à 55°C
- Alimentation électrique : 1 pile au lithium, 3,6 V
- Affichage de l’état de l’alimentation électrique
- Support pour enregistreur de données
- Aide pour port d’accès par câble
- Support de capteur
- Comprend un câble de rallonge de 2 m
Spécification
Kit | |
TH 70/70 | |
Série KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC | |
-40°C à +70°C |
1 enregistreur de données, 2 capteurs combinés d’humidité / température amovibles, câble de rallonge de 2 m et 1 dispositif de montage | |
Température et humidité | |
0 à 100 % HR | |
110 x 35 x 85 mm |