Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Câble de communication de données pour balances de laboratoire
Code produit. 15642079 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
USB / RS232
Code produit. 15642079
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ YCC03D25
Le câble de communication de données pour balances de laboratoire Rechartrade; convient à une grande variété de balances de laboratoire.
ulliConvient aux balances de laboratoire suivantes :ulliSecuratrade;/liliQuntixtrade;/liliPractumtrade;/li/ul/liliMini USB vers RS232. 25 broches/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance de laboratoire Secura, Quintix, Practum
Comprend Connecteurs USB / RS232 25 broches
Type USB / RS232