Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Doublure spéciale composée d’ions d’argent permettant de réguler la transpiration.Embout en acier.
Marque: Abeba™ 32147/36
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec revêtements textiles respirants
- Bleu foncé
- Embout en acier
- Semelle intermédiaire en PU anti-choc
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante aux ions argent
- Cou-de-pied avec lacets
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement résistant aux rayures dans la zone du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Antidérapant | |
32147 |
Bleu | |
36 | |
Polyuréthane | |
Acier |