Learn More
Chlorure de dansyle à 98 %, Thermo Scientific Chemicals
65.63€ - 879.38€
Identifiants chimiques
CAS 605-65-2
Formule moléculaire C12H12ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.74
Numéro MDL MFCD00003985
Clé InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
CID PubChem 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10540571
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115850010
1 g Flacon en verre
65.63€
1g
10070880
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115850050
5 g Flacon en verre
258.29€
5g
10348743
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
115850250
25 g Flacon en verre
879.38€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
605-65-2
269.74
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
11801
5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
C12H12ClNO2S
MFCD00003985
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
CHEBI:51907
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Dansyl chloride
98%
98%
MFCD00003985
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Authentique
5-(diméthylamino)naphtalène-1-chlorure de sulfonyle
11801
269.75
Beige-marron ou gris à blanc
71.0°C to 74.0°C
605-65-2
C12H12ClNO2S
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
269.74
CHEBI:51907
98%
Poudre, aiguilles ou cristaux
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-092-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QK3688000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Dansyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.