missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrate d’enoxacine-(pipérazinyl-d8), Honeywell Fluka™

Code produit. 15990152
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Étalon analytique, matériau de référence

Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :

  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 1329642-60-5
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 mg
Qualité Étalon analytique
À utiliser avec (application) ANTIBIOTIQUES
Forme physique Solide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'