Learn More
Cytiva Kit de tampons DALT pour 12 gels précoulés
Le gel DALT 12,5 (26 x 20 cm) est un gel de polyacrylamide précoulé relié à un film sur support en plastique, qui facilite la manipulation et la stabilité dimensionnelle.
Marque: Cytiva 17-6002-50
Description
Le gel DALT 12,5 (26 x 20 cm) est un gel de polyacrylamide précoulé relié à un film sur support en plastique, qui facilite la manipulation et la stabilité dimensionnelle. Les gels possèdent des code-barres pour un suivi pratique des échantillons et des lots. Le gel DALT 12.5 est utilisé avec le kit de tampon dalt, qui comprend des tampons concentrés pour migrer le gel, le tampon de gel pour l’insertion du gel dans la cassette de gel précoulé, et la solution d’étanchéité pour l’application de la bande ipg. Le tampon dans le gel fait partie d’un système tampon qui prolonge la durée de conservation. Les cassettes de gel précoulé améliorent l’efficacité de manipulation et le débit. Les gels peuvent être chargés et déchargés rapidement en un temps minimal.
- Unité d’électrophorèse à capacité maximale avec les gels précoulés de plus grand format disponible (26 x 20 cm).
- Un système tampon stable et discontinu dans un gel homogène précoulé présentant une reproductibilité inter-lot élevée
- Cassettes de gel simples d’utilisation pour le chargement, le déchargement et le stockage du gel
- L’alimentation électrique programmable et le contrôle de la température garantissent une reproductibilité élevée intercycles
- La conception du système minimise la consommation de tampon
Spécification
Tampon à base de pipéridinopropionamide (PPA) | |
Pièce en contact avec des liquides : Non ; approbation DIGE | |
Liquide |
2 à 8 °C | |
Électrophorèse classique | |
1 kit |