Learn More
Memmert™ Étalonnage en usine DAkkS pour l’UF750plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une valeur de température librement sélectionnable selon la méthode C (DKD-R 5-7)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UF750plus |
| Type de produit | Étalonnage en usine DAkkS |