Learn More
Melford Daidzein
Inactive analog of Genistein.
67.90€ - 216.00€
Spécification
CAS 486-66-8
Formule moléculaire C15H10O4
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30018226
Afficher les documents
Melford
D20010-0.025
25 mg
67.90€
25mg
30018227
Afficher les documents
Melford
D20010-0.1
100 mg
216.00€
100mg
Description
Description
Inactive analog of Genistein.
Inactive analog of Genistein. Inhibits casein kinase II activity.
Spécification
Spécification
486-66-8
C15H10O4