Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
MedChemExpress Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Marque: Medchem Express HY-10466
Description
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.Spécification
Daclatasvir | |
1009119-64-5 | |
5 mg | |
C40H50N8O6 | |
BMS-790052 EBP 883 | |
O=C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)N1CCC[C@H]1C2=NC=C(N2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)N5)C=C4 | |
738.88 | |
Research |
Solid | |
Jaune clair | |
Research | |
COVID-19-anti-virus | |
DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM) | |
738.88 | |
98.19% |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only