Learn More
Comprimés DAB EASY, pour immunohistochimie, 10 mg/comprimé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10778932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 10778932
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
La DAB, ou tétrachlorhydrate de 3,3-diaminobenzidine, comprimés EASY pour immunohistochimie, numéro CAS 7411-49-6, est un substrat chromogène utilisé pour observer l’activité de la peroxydase.En immunohistochimie, la DAB est utilisée pour catalyser les anticorps liés à la peroxydase afin de visualiser la présence de protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La 3,3′-diaminobenzidine est un dérivé du benzène et le précurseur du polybenzimidazole
Applications
  • La DAB est principalement utilisée pour visualiser l’activité de la peroxydase.Pendant cette réaction chimique, la DAB est un donneur d’hydrogène en présence de peroxyde.Lorsque la DAB est oxydée, un produit fini brun insoluble est produit.
  • La DAB a été utilisée pour la coloration et la détection oxydative des mitochondries
  • Elle a également été utilisée pour les applications de microscopie électronique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DAB EASY tablets
Forme physique Comprimés
CAS 7411-49-6, 10043-35-3
Conditionnement Flacon en plastique
Solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 500 mg
Numéro MDL MFCD00007725
compliance-icons
Identifiant produit
  • DAB EASY tablets
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid (H3BO3),3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride