Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, +98 % Code produit.: 11463138
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, +98 %
Code produit. 11463138
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11463138
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18894.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 640-68-6
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064219
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
CID PubChem 71563
ChEBI CHEBI:27477
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Valine
Point de fusion 295°C (decomposition)
Beilstein 1721135
Quantité 25 g
Poids de la formule 117.15
Rotation optique −27° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10206455 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/07/2023 Catalog NumberA18894.22,A18894.14,A18894.06
Numéro de lot10134416 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18894.22,A18894.14,A18894.06
Numéro de lot10142378 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18894.22,A18894.14,A18894.06
Numéro de lot10132310 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18894.22,A18894.14,A18894.06
Numéro de lot10150706 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18894.22,A18894.14,A18894.06
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-Valine, +98 % >