Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-tyrosine, 98 %
Code produit. 10083070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
Code produit. 10083070
Marque: Thermo Scientific Chemicals 226910025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-02-5
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063073
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
CID PubChem 71098
ChEBI CHEBI:28479
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tyrosine
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Beilstein 14, 605
Rotation spécifique +10° to +12° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) (after 2 hrs.)
Merck Index 14, 9839
Conditions de rotation spécifiques +11.30° (20°C c=5,1N HCl)
Quantité 2.5 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Tyrosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.