Learn More
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-(+)-Trehalose dihydrate |
Couleur | Blanc |
Plage de pourcentage du dosage | >99% |
Quantité | 100 g |
Nom IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté |
Poids de la formule | 378.3 |
Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
Forme physique | Poudre cristalline |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu