Learn More
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11402061
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11402061 Tous les produits MP Biomedicals Produits
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11402061
Marque: MP Biomedicals 0219475605
Identifiants chimiques
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H26O13
Poids moléculaire (g/mol) 378.327
Numéro MDL MFCD00071594
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
CID PubChem 181978
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose dihydrate
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 5 g
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
Poids de la formule 378.3
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre cristalline
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
D-(+)-tréhalose dihydraté, > 99 %, MP Biomedicals™ >