Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D(+)-tréhalose, 99 % Code produit.: 11936901
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D(+)-tréhalose, 99 %
Code produit. 11936901
2.5 kg, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 11936901
Marque: Thermo Scientific Chemicals 182550025
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6138-23-4
Formule moléculaire C12H22O11·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 378.32
Numéro MDL MFCD00071594
Clé InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Synonyme trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 181978
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydraté
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Trehalose dihydrate
Point de fusion 97.0°C to 99.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 2.5 kg
Merck Index 159742
Conditions de rotation spécifiques + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique + 179.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 378.32
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466907 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Numéro de lotA0465663 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Numéro de lotA0463749 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Numéro de lotA0461546 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Numéro de lotA0460466 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number182555000,182550025,182550250,182551000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Dihydrate de D(+)-tréhalose, 99 % >