Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-tréhalose, 99 %, anhydre Code produit.: 10677943
Thermo Scientific Chemicals D-tréhalose, 99 %, anhydre
Code produit. 10677943
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10677943
Marque: Thermo Scientific Chemicals 309875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-20-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Numéro MDL MFCD00006628
Clé InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonyme trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaoseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Trehalose
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 203.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) on dry basis (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15,9742
Conditions de rotation spécifiques +197.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotation spécifique + 197.50
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Poids de la formule 342.3
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469175 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Numéro de lotA0463809 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Numéro de lotA0462511 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Numéro de lotA0449211 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2023 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Numéro de lotA0396140 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number309871000,309870250,309875000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-tréhalose, 99 %, anhydre >