Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Thréonine, 98 % Code produit.: 10173531
Thermo Scientific Chemicals D-Thréonine, 98 %
Code produit. 10173531
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10173531
Marque: Thermo Scientific Chemicals 346970250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 632-20-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064269
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonyme d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
CID PubChem 69435
ChEBI CHEBI:16398
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Threonine
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Autres acides aminés (TLC) Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH)COH
Rotation spécifique +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Sulfate 300ppm max.
Transmittance 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Conditions de rotation spécifiques +28° (20°C c=6,water)
Quantité 25 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0417508 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
Numéro de lotA0447287 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/11/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
Numéro de lotA0382859 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2022 Catalog Number346971000,346970250,346970050
Numéro de lotA0432427 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2021 Catalog Number346971000,346970250,346970050
Identifiant produit
  • D-Threonine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D-Thréonine, 98 % >