Learn More
Acide D-tartrique, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Code produit. p-5391506 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 15527834
Marque: Avantor J.T.Baker 038601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 87-69-4
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00064207
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
CID PubChem 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau d-Tartaric Acid
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon poly
Forme physique Cristalline
Gravité spécifique 1 L = 1,76 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L(+)-Tartaric acid