Learn More
D(+)-sucrose, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10647421
D(+)-sucrose, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647421
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Code produit. 10647421
Marque: Thermo Scientific Acros 424500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
D(+)-sucrose, numéro CAS 57-50-1, est un disaccharide utilisé dans diverses applications biochimiques telles que la purification des protéines. Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
  • Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
  • Le D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
  • Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
  • Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Sucrose
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max.
Perte à la dessiccation 0.03% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 31,424
Merck Index 15,9012
Rotation spécifique +66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Poids de la formule 342.29
Qualité Réactif ACS
Matière insoluble 0.005% max
Acide titrable 0.0008 meq/g max
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467619 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Numéro de lotA0448452 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2022 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Numéro de lotA0414519 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2022 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Numéro de lotA0434437 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2021 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Numéro de lotA0429343 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2021 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Nom du produit
D(+)-sucrose, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >