Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Code produit. 10185253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10185253
Marque: Thermo Scientific Chemicals 132730100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00004708
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbitol
Point de fusion 95.0°C to 99.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 10 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Conditions de rotation spécifiques + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotation spécifique + 4.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline granulaire