Learn More
D-Serine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Serine |
Point de fusion | 220.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | HOCH2CH(NH2)CO2H |
Rotation spécifique | − 14.75 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents. |
Conditions de rotation spécifiques | −14.75° (20°C c=10 2 N HCl) |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 105.09 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- D-Serine
Nom du produit
D-Serine, 98 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu