Learn More
Gamma-lactone d’acide D(+)-ribonique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10781501
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Note relative au nom 96%
CAS 5336-08-3
Point de fusion 83.0°C to 85.0°C
Résidus d’allumage 0.2% max
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H8O5
Numéro MDL MFCD00063241
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques + 18.00 (20.00°C c=5,H2O)
Rotation spécifique + 18.00
Synonyme ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5(hydroxyméthyl)oxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
CID PubChem 111064
ChEBI CHEBI:74168
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'