Learn More
Acide D(-)-quinique, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11995071
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00003864
Clé InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
CID PubChem 6508
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Quinic acid
Point de fusion 166.0°C to 168.0°C
Couleur Blanc à jaune
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HO)4C6H7CO2H
Quantité 500 g
Merck Index 15,8175
Conditions de rotation spécifiques - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotation spécifique − 44.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Poids de la formule 192.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline