Learn More
Acide D-(-)-quinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.42€ - 51.46€
Identifiants chimiques
CAS 77-95-2
Formule moléculaire C7H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 192.17
Numéro MDL MFCD00003864
Clé InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
CID PubChem 6508
Nom IUPAC (3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11398216
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15238.06
5 g
23.42€
5g
11308226
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15238.14
25 g
51.46€
25g
Description
Description
D(-)-Quinic Acid is used in the synthesis of anti-influenza/anti-swine flu medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide D(-)-quinique est utilisé dans la synthèse des médicaments antigrippaux / contre la grippe porcine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (400 g/l), le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
77-95-2
192.17
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
6508
OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
C7H12O6
MFCD00003864
quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
(3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
Spécification
D-(-)-Quinic acid
162°C to 167°C
C7H12O6
2212412
quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
192.17
192.17
77-95-2
Odorless
MFCD00003864
14,8059
Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
−44° (c=20 in Water)
(3R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexane-1carboxylique
6508
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H317-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 201-072-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GU8650000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante