Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de D-proline hydrochloride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492319
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15492319
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64910.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 131477-20-8 | C7H14ClNO2 | 179.644 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131477-20-8
Formule moléculaire C7H14ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.644
Numéro MDL MFCD00191003
Clé InChI DUJGQVVONTYHLT-FYZOBXCZSA-N
Synonyme r-ethyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, d-proline ethyl ester hydrochloride, h-d-pro-oet hcl, h-d-pro-oet hydrochloride, d-proline, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2r-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-d-pro-oet.hcl, h-d-pro-oet . hci, h-d-pro-oet?cl, d-proline ethyl ester hcl
CID PubChem 56777374
Nom IUPAC éthyl (2R)-pyrrolidine-2-carboxylate ; chlorhydrate
SMILES CCOC(=O)C1CCCN1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Proline ethyl ester hydrochloride
Couleur Jaune
Beilstein 7170607
Quantité 5 g
Poids de la formule 179.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide