Learn More
D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11493444
D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493444
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11493444
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10682.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Proline is an essential component of collagen and is important for proper functioning of joints and tendons. It is also used as asymmetric catalysts in proline organocatalysis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-Proline est un composant essentiel du collagène et son rôle est important pour le bon fonctionnement des articulations et des tendons. Elle s’utilise également comme catalyseur asymétrique dans les réactions d’organocatalyse de la proline.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1620 g/L à 20°C) et dans l’acétone (légèrement). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Il est hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-25-2
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00064317
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
CID PubChem 8988
ChEBI CHEBI:16313
Nom IUPAC acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Proline
Point de fusion 213°C to 215°C (decomposition)
Beilstein 80811
Informations sur la solubilité Soluble in water (1620g/L at 20°C),and acetone (slightly). Insoluble in ethanol.
Densité 1.36
Quantité 5 g
Poids de la formule 115.13
Rotation optique +84° (c=1 in water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245314 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog NumberA10682.06,A10682.03,A10682.14
Numéro de lot10241625 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog NumberA10682.06,A10682.03,A10682.14
Numéro de lot10238029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA10682.06,A10682.03,A10682.14
Numéro de lot10099566 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10682.06,A10682.03,A10682.14
Numéro de lot10113828 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10682.06,A10682.03,A10682.14
Nom du produit
D-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >