Learn More
D-phénylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342217
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
D-Phenylalaninol is used as a chiral auxiliary for asymmetric Michael reactions. It is an enantiomer of L-Phenylalaninol, an inhibitor of intestinal Phenylalanine absorption. It acts as an inhibiting agent to the enzymes which are responsible for the breakdown of endorphins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-phénylalaninol est utilisé comme auxiliaire chiral pour les réactions asymétriques de Michael. Il s’agit d’un énantiomère du L-phénylalaninol, un inhibiteur de l’absorption intestinale de la phénylalanine. Il agit en tant qu’agent inhibiteur des enzymes responsables de la dégradation des endorphines.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec le dioxyde de carbone, l’air, les acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5267-64-1
Formule moléculaire C9H13NO
Numéro MDL MFCD00064298
Synonyme d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninol
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalaninol
Point de fusion 89°C to 94°C
Quantité 1 g
Rotation optique +23 ± 2° (c=5 in Ethanol)
Sensibilité Air Sensitive
Numéro UN UN3259
Beilstein 4665408
Informations sur la solubilité Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol.
Poids de la formule 151.21
Pourcentage de pureté 98%