Learn More
D-myo-Inositol-1,3,4-sel de sodium de trisphosphate, 98 %
Code produit. 15498539
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93133-76-7
Formule moléculaire C6H18NO15P3
Poids moléculaire (g/mol) 437.12
Numéro MDL MFCD00133232
Clé InChI LCBKVESQTQJLKF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Ins(1,3,4)-P3; 1,3,4-IP3 sodium salt
CID PubChem 117072669
Nom IUPAC ammonium 2,4,5-trihydroxy-3,6-bis(phosphonooxy)cyclohexyl hydrogen phosphate
SMILES [NH4+].OC1C(O)C(OP(O)(O)=O)C(OP(O)([O-])=O)C(O)C1OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-myo-Inositol-1,3,4-trisphosphate sodium salt
Couleur Blanc
Quantité 0.1 mg
Poids de la formule 486.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre lyophilisée