Learn More
D-Lysine, Thermo Scientific™
Code produit. p-7227411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17720719
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lysine
Point de fusion 218°C
CAS 923-27-3
Point d’ébullition 311°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Conforms
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2
Conditionnement Flacon en verre
Numéro MDL 00008234
Rotation spécifique -12° to -16°
Synonyme (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Eau ≤5 %
Vecteur alpha LYSINE
Conditions de rotation spécifiques (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Gamme de produits Life science
Conditions d’expédition No special requirements