Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de D-lysine, 98 %
Code produit. 11342027
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11342027
Marque: Thermo Scientific Chemicals L07710.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7274-88-6
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00012920
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonyme d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
CID PubChem 81691
ChEBI CHEBI:53558
Nom IUPAC acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lysine monohydrochloride
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.65
Rotation optique −20° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 98%