Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-lysine, 99+ % Code produit.: 10308520
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-lysine, 99+ %
Code produit. 10308520
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10308520
Marque: Thermo Scientific Chemicals 243080100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7274-88-6
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00012920
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonyme d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, dAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lysine hydrochloride
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Rotation spécifique -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Cendres sulfatées 0.1% max.
Nom IUPAC acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; chlorhydrate
Conditions de rotation spécifiques −21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0453983 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number243080500,243080010,243080100
Numéro de lotA0402569 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
Numéro de lotA0439863 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
Numéro de lotA0410763 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2022 Catalog Number243080500,243080010,243080100
Identifiant produit
  • D-Lysine hydrochloride
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-lysine, 99+ % >