Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-lysine, 99+ %
Code produit. 10125150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 10125150
Marque: Thermo Scientific Chemicals 243080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7274-88-6
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00012920
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonyme d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
CID PubChem 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Lysine hydrochloride
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Rotation spécifique -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Cendres sulfatées 0.1% max.
Nom IUPAC acide (2R)-2,6-diaminohexanoïque ; chlorhydrate
Conditions de rotation spécifiques −21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Forme physique Poudre cristalline