Learn More
Sel de sodium D-luciférine monohydraté, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | D-Luciferin sodium salt monohydrate |
Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 320.32 |
Pourcentage de pureté | ≥98.0% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Extinction spécifique | 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5) |
Couleur | Jaune |
Quantité | 10 mg |
Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- D-Luciferin sodium salt monohydrate