Learn More
D-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422617
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
D-Leucine is used in the formation of sterols. It is also used as a selectable marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-Leucine est utilisée dans la formation des stérols. Elle est également utilisée comme marqueur sélectionnable.
Solubilité
Soluble dans lʼeau et lʼacide chlorhydrique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-38-1
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00063088
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
CID PubChem 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Leucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721721
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrochloric acid.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 100 g
Rotation optique −15° (c=5 in 5N HCl)