Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Leucine, 99 %
Catalog Number p-153630
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
328-38-1
C6H13NO2
131.18
MFCD00063088
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
439524
CHEBI:28225
acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
328-38-1
C6H13NO2
131.18
MFCD00063088
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
439524
CHEBI:28225
acide (2R)-2-amino-4-méthylpentanoïque
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau D-Leucine
Note relative au nom 99%
Arsenic (As) 2ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Fer (Fe) 10ppm max.
Beilstein 04, 446
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après l’allumage 0.1% max.
Rotation spécifique -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Conditions de rotation spécifiques −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou flocons