Learn More
Monohydrate de α-D-lactose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10561892
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
alpha-D-Lactose monohydrate, synonym lactose, CAS # 5989-81-1, is the hydrate form of the disaccharide lactose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le lactose est un disaccharide composé de lucose et de galactose
Le lactose est le principal sucre présent dans les produits laitiers tels que le lait et le fromage
L’alpha-D-lactose monohydraté est utilisé comme vecteur et stabilisateur de produits dans les industries pharmaceutique et alimentaire
Applications
Le lactose a été utilisé in vitro pour interagir avec les domaines de reconnaissance des glucides sous une forme recombinante de LGALS9, bloquant ainsi les fonctions en aval de la protéine
Il a été utilisé comme contrôle pour étudier la dépendance au sucre chez Drosophila, qui ne digère pas le lactose
En tant que composant courant des comprimés pharmaceutiques, l’alpha-lactose a été utilisé en laboratoire pour imiter l’administration de médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-81-1
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
CID PubChem 104938
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol ; Hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose monohydrate
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Poids de la formule 360.3
Identifiant produit
  • a-D-Lactose monohydrate