Learn More
D-(+)-lactose, monohydraté, poudre, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-(+)-Lactose |
| Note relative au nom | Monohydrate |
| CAS | 64044-51-5 |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Formule moléculaire | C12H24O12 |
| Quantité | 500 g |
| Gravité spécifique | 1L = 1.53kg |
| Synonyme | d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate |
| Clé InChI | WSVLPVUVIUVCRA-ZEAJSSQNSA-N |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O |
| Afficher plus |