Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D-lactose, monohydraté, 99,5+ %
alpha-D-Lactose monohydrate, synonym lactose, CAS # 5989-81-1, is the hydrate form of the disaccharide lactose.
19.50€ - 160.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose monohydrate
Acidité 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS 5989-81-1, 63-42-3
Absorbance Passes Test
% min. CAS 99.5
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10501181
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
125090010
1 g Flacon en verre
19.50€
1g
10665362
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
125090020
2 kg Bouteille en verre
88.54€
2kg
10187703
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
125090050
5 kg Récipient en plastique
160.80€
5kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le lactose est un disaccharide composé de lucose et de galactose
Le lactose est le principal sucre présent dans les produits laitiers tels que le lait et le fromage
L’alpha-D-lactose monohydraté est utilisé comme vecteur et stabilisateur de produits dans les industries pharmaceutique et alimentaire
Applications
Le lactose a été utilisé in vitro pour interagir avec les domaines de reconnaissance des glucides sous une forme recombinante de LGALS9, bloquant ainsi les fonctions en aval de la protéine
Il a été utilisé comme contrôle pour étudier la dépendance au sucre chez Drosophila, qui ne digère pas le lactose
En tant que composant courant des comprimés pharmaceutiques, l’alpha-lactose a été utilisé en laboratoire pour imiter l’administration de médicaments
Spécification
Spécification
α-D-Lactose monohydrate
5989-81-1, 63-42-3
99.5
Blanc
Authentique
C12H24O12
31, 408
+54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
360.312
360.3
Poudre cristalline
0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Passes Test
100.0
0.5% max. (80°C, 2 hrs)
99.5+%
MFCD00150747
14, 5343
+54.4° to +55.9° (20°C, 589nm) (c=10, H2O/NH3) on dry substance
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol ; Hydrate
104938
≥99.50%