Learn More
D(-)-isovaline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10645503
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Isovaline
CAS 3059-97-0
Point de fusion 276°C to 278°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H11NO2
Formule linéaire CH3CH2CNH2(CH3)COOH
Numéro MDL MFCD00800497
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 5280
Rotation spécifique -9.0° to -12.0° (20°C, 589nm) (C=1, water)
Synonyme d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Clé InChI GCHPUFAZSONQIV-RXMQYKEDSA-N
SMILES CC[C@@](C)([NH3+])C([O-])=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-2-méthylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
CID PubChem 6971276
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Aiguilles ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D(-)-Isovaline