Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique D-histidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15492459
Chlorhydrate d’ester méthylique D-histidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492459
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 15492459
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H65096.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4467-54-3
Formule moléculaire C7H13Cl2N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.1
Numéro MDL MFCD00066137
Clé InChI DWAYENIPKPKKMV-QYCVXMPOSA-N
Synonyme d-histidine methyl ester dihydrochloride, r-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, h-d-his-ome 2hcl, h-d-his-ome.2hcl, d-histidine methylester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl, methyl 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, d-histidine methyl ester di hydrochloride, d-his-ome.2hcl, d-histidinemethylesterdihydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12658398
Nom IUPAC méthyl (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate ; dichlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 6491805
Quantité 1 g
Poids de la formule 242.1
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY25F077 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberH65096.06,H65096.03,H65096.14
Numéro de lot81400184 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberH65096.06,H65096.03,H65096.14
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester méthylique D-histidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >